Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™-51 Wiederverwendbare serologische Pipetten mit verstärkter Spitzenöffnung
Gehärtete Spitze mit permanenter brauner Skala, ohne Ätzung in das gleichförmige Röhrchen eingeschmolzen
229.00 CHF - 765.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM E1044 |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Skala | Ja |
Typ | Serologische Pipette |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Graduierungen | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Graduierungen | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11858472
|
DWK Life Sciences
37034A-210 |
0.2 ml | 0.01 ml | Schwarz |
229.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11878532
|
DWK Life Sciences
37034A-1110 |
1 ml | 0.1 ml | Rot |
330.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11888472
|
DWK Life Sciences
37034A5 |
5 mL | 0.1 ml | Blau | N/A | ||||||
11878472
|
DWK Life Sciences
37034A25 |
25 mL | 0.1 ml | Weiß | N/A | ||||||
11848472
|
DWK Life Sciences
37034A10 |
10 mL | 0.1 ml | Orange | N/A | ||||||
Beschreibung
Gehärtete Spitze mit permanenter brauner Skala, ohne Ätzung in das gleichförmige Röhrchen eingeschmolzen
Bestellinformation
Stecker nicht im Lieferumfang enthalten.
Compliance
Kalibriert für Volumenabgabe/Ausblasen. Entwickelt nach ASTM™ E 1044.
Spezifikation
ASTM E1044 | |
Borosilikatglas | |
Ja | |
Serologische Pipette |