Learn More
DWK Life Sciences™ KECK™ Kugelschliffklammer, POM, S
KECK™ Kugelschliffllammern sorgen für eine sichere Verbindung.
528.00 CHF - 605.00 CHF
Spezifikation
Menge | 100 |
---|---|
Material | POM |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Sicherung der Kugelgelenke |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sicherung der Kugelgelenke |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15884688
|
DWK Life Sciences™
286340501 |
Violett |
528.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15894688
|
DWK Life Sciences™
286340604 |
Hellblau |
549.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15804698
|
DWK Life Sciences™
286340707 |
Dunkelblau |
549.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15971581
|
DWK Life Sciences™
286340801 |
Dunkelrot |
574.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15814698
|
DWK Life Sciences™
286340904 |
Orange |
605.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
KECK™ Kugelschliffklammern stellen eine günstige Alternative zu herkömmlichen Kugelschliffklammern aus Metall dar. Sie lassen sich einfach auf- und absetzen. Durch die guten Federeigenschaftn des Werkstoffs POM wird ein Zertkratzen der Glasoberfläche vermieden. Ein wichtiger Beitrag für die Sicherheit im Labor. Durch die verschiedenen Farben sind die Größen leicht voneinander zu unterscheiden.
- Hervorragende Formstabilität sowie gute Federeigenschaften
- Keine Verletzung der Glasoberfläche beim Aufsetzen im Gegensatz zu herkömmlichen Drahtklemmen
- Leicht, sicher und schnell aufzusetzen und abzunehmen
- Farbkodierung je Größe
- Günstige Alternative zu herkömmlichen Kugelschliffklammern aus Metall
Spezifikation
100 | |
POM | |
Sicherung der Kugelgelenke | |
Sicherung der Kugelgelenke |