Learn More
DWK Life Sciences™ KECK™ Kugelschliffklammer, POM, S
KECK™ Kugelschliffllammern sorgen für eine sichere Verbindung.
Marke:  DWK Life Sciences™ 286340707
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15804698
  • 549.00 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Beschreibung
KECK™ Kugelschliffklammern stellen eine günstige Alternative zu herkömmlichen Kugelschliffklammern aus Metall dar. Sie lassen sich einfach auf- und absetzen. Durch die guten Federeigenschaftn des Werkstoffs POM wird ein Zertkratzen der Glasoberfläche vermieden. Ein wichtiger Beitrag für die Sicherheit im Labor. Durch die verschiedenen Farben sind die Größen leicht voneinander zu unterscheiden.
  • Hervorragende Formstabilität sowie gute Federeigenschaften
  • Keine Verletzung der Glasoberfläche beim Aufsetzen im Gegensatz zu herkömmlichen Drahtklemmen
  • Leicht, sicher und schnell aufzusetzen und abzunehmen
  • Farbkodierung je Größe
  • Günstige Alternative zu herkömmlichen Kugelschliffklammern aus Metall
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100
Sicherung der Kugelgelenke
Dunkelblau
POM
Sicherung der Kugelgelenke
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences™ KECK™ Kugelschliffklammer, POM, S > Dunkelblau, S 19 Q