Learn More
DWK Life Sciences™ KECK™ Klemme, für Kegelschliffe, aus POM
Die KECK™ Klemme dient zur Sicherung einer Normschliffverbindung.
38.70 CHF - 66.20 CHF
Spezifikation
Menge | 10 |
---|---|
Material | POM |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Sichere Glasverbindungen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sichere Glasverbindungen |
Produktcode | Marke | Größe | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10643353
|
DWK Life Sciences™
1090978 |
NS 14 | Gelb |
52.30 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10404672
|
DWK Life Sciences™
1090979 |
NS 19 | Blau |
58.24 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10011242
|
DWK Life Sciences™
1091140 |
NS 24 | Grün |
50.08 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10571803
|
DWK Life Sciences™
1091143 |
NS 19 | Grün |
38.70 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10264632
|
DWK Life Sciences™
1091144 |
NS 12 | Violett |
39.75 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10749474
|
DWK Life Sciences™
1091148 |
NS 34 | Orange |
52.55 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10254682
|
DWK Life Sciences™
1091151 |
NS 45 | Bernsteinfarben |
66.20 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 14-01-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10592183
|
DWK Life Sciences™
1091149 |
NS 40 | Gelb |
60.15 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11699808
|
DWK Life Sciences™
1091142 |
NS 29 | Rot |
60.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
KECK™ Klemmen sind Schliffklemmen, die zur Sicherung von Normschliffverbindungen in Glasapparaturen dienen, und zeichnen sich durch ihre einfache Handhabung sowie ihr ausgezeichnetes Rückstellvermögen aus. Die Klammern sind in unterschiedlichen Materialausführungen verfügbar (Metall oder Polyoxymethylen).
- Für Kegelschliffe
- Formstabil mit besonders guten Federeigenschaften
- Einfach, sicher und schnell aufzusetzen
- Erhöhte Sicherheit im Labor da die Glasoberfläche nicht zerkratzt wird
- Farkennzeichnung der einzelnen Größen zur besseren Unterscheidung
Spezifikation
10 | |
POM | |
Sichere Glasverbindungen | |
Sichere Glasverbindungen |