Learn More
DWK Life Sciences KECK™ Klemme, für Kegelschliffe, aus POM
Die KECK™ Klemme dient zur Sicherung einer Normschliffverbindung.
Marke:  DWK Life Sciences 1090978
39.92 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21745" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10643353
  • 52.30 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 03-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
KECK™ Klammern sind geschliffene Verbindungsklemmen, die zur Sicherung von Normschliff-Verbindungen bei Glasvorrichtungen verwendet werden und zeichnen sich durch ihre einfache Handhabung und ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit aus. Die Klammern sind in verschiedenen Materialien (Metall oder Polyoxymethylen) erhältlich.
  • Für konische Verbindungen
  • Formstabil mit besonders guten Federeigenschaften
  • Einfaches, sicheres und schnelles Befestigen
  • Erhöhte Sicherheit im Labor, da die Glasoberfläche nicht zerkratzt
  • Kennzeichnung der einzelnen Größen zur besseren Unterscheidung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10
Sichere Glasverbindungen
NS 14
POM
Sichere Glasverbindungen
Gelb