Learn More
KD Scientific Spritzen aus Edelstahl
Robust für Elektronenstahlkonstruktionen, hält hohen Belastungen und hohen Drücken stand
1005.00 CHF - 1790.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit Spritzenpumpe
IP-Schutzart None
Material Edelstahl (316)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 18
Produktcode Marke Außendurchmesser (metrisch) Maximaler Druck Typ Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Außendurchmesser (metrisch) Maximaler Druck Typ Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12867362
Unterlagen ansehen
KD Scientific
780801
12.7 mm 7.000 psi Swagelok 1/16 in. Spritze 2.5 ml
1135.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12887362
Unterlagen ansehen
KD Scientific
780802
12.7 mm 1.500 psi Swagelok 1/16 in. Spritze 8 ml
1095.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12897362
Unterlagen ansehen
KD Scientific
780803
22.3 mm 1.500 psi Swagelok 1/16 in. Spritze 20 ml
1005.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15164174
Unterlagen ansehen
KD Scientific
780808
22.3 mm 1.500 psi Swagelok 1/8 in. Spritze 20 ml
1005.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15194174
Unterlagen ansehen
KD Scientific
780812
22.3 mm 1.500 psi Swagelok 1/4 in. Spritze 20 ml
1005.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15144174
Unterlagen ansehen
KD Scientific
780807
12.7 mm 1.500 psi Swagelok 1/8 in. Spritze 8 ml
1095.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11951017
Unterlagen ansehen
KD Scientific
780816
22.3 mm 1.500 psi Spritze mit Luer-Lock-Anschluss 20 ml
1005.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11986706
Unterlagen ansehen
KD Scientific
780804
31.7 mm 1.500 psi Swagelok 1/16 in. Spritze 50 ml
1005.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13406038
Unterlagen ansehen
KD Scientific
780809
31.7 mm 1.500 psi Swagelok 1/8 in. Spritze 50 ml
1005.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15174174
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
KD Scientific
780810
38.1 mm 1.500 psi Swagelok 1/8 in. Spritze 100 ml
1375.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15104184
Unterlagen ansehen
KD Scientific
780813
31.7 mm 1.500 psi Swagelok 1/4 in. Spritze 50 ml
1005.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11945596
Unterlagen ansehen
KD Scientific
780805
38.1 mm 1.500 psi Swagelok 1/16 in. Spritze 100 ml
1375.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11971017
Unterlagen ansehen
KD Scientific
780818
38.1 mm 1.500 psi Spritze mit Luer-Lock-Anschluss 100 ml
1440.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15114184
Unterlagen ansehen
KD Scientific
780814
38.1 mm 1.500 psi Swagelok 1/4 in. Spritze 100 ml
1375.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11961017
Unterlagen ansehen
KD Scientific
780817
31.7 mm 1.500 psi Spritze mit Luer-Lock-Anschluss 50 ml
1170.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17129280
Unterlagen ansehen
KD Scientific
780811
47 mm 1.500 psi Swagelok 1/8 in. Spritze 200 mL
1790.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11905547
Unterlagen ansehen
KD Scientific
780815
47 mm 1.500 psi Swagelok 1/4 in. Spritze 200 ml
1790.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11981017
Unterlagen ansehen
KD Scientific
780819
47 mm 1.500 psi Spritze mit Luer-Lock-Anschluss 200 ml
1790.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verhindert die Bruchgefahr von Glasspritzen.
  • Kompatibel mit den meisten Spritzenpumpen
  • Vollständig autoklavierbar zur Wiederverwendung
  • Anpassbar an Luer Lock- oder Swagelok™-Anschlüsse
  • Chemikalienbeständig
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Spritzenpumpe
None
Edelstahl (316)
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
KD Scientific Spritzen aus Edelstahl