Learn More
KD Scientific Spritzen aus Edelstahl
Robust für Elektronenstahlkonstruktionen, hält hohen Belastungen und hohen Drücken stand
Marke: KD Scientific 780812
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Verhindert die Bruchgefahr von Glasspritzen.
- Kompatibel mit den meisten Spritzenpumpen
- Vollständig autoklavierbar zur Wiederverwendung
- Anpassbar an Luer Lock- oder Swagelok™-Anschlüsse
- Chemikalienbeständig
Spezifikation
Autoklavierbar | |
3/4 Zoll | |
22.3 mm | |
Spritzenpumpe | |
Edelstahl (316) | |
1.500 psi |
20 ml | |
22/25 Zoll | |
19 mm | |
None | |
Swagelok 1/4 in. Spritze |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
KD Scientific Spritzen aus Edelstahl > Volumen 20 ml; Swagelok 1/4 Zoll
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur