Learn More
KD Scientific Legato Syringe Pumps: Gestelle
Zur Verwendung mit Legato Spritzenpumpen
935.00 CHF
Spezifikation
Spannung | 0/1 V |
---|---|
Kapazität (metrisch) | 0.5 μl bis 140 ml |
Zertifizierung/Konformität | CE-, UL-, CSA-, WEE-, CB-Zertifizierung, EU RoHS |
Anwendungen | Legato Spritzenpumpe |
Flussratengenauigkeit | ± 0.35 % |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11985586
|
KD Scientific
788300 |
Multi-Rack für große Spritzen |
935.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11995586
|
KD Scientific
788301 |
Multi-Rack für kleine Spritzen |
935.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Accommodates up to ten 0.5 μL to 20 mL syringes or six 30 to 60 mL plastic or glass syringes
Certifications
CE-Kennzeichnung, UL-gelistet, CSA, WEE, CB-Schema, EU RoHS
Spezifikation
0/1 V | |
CE-, UL-, CSA-, WEE-, CB-Zertifizierung, EU RoHS | |
± 0.35 % |
0.5 μl bis 140 ml | |
Legato Spritzenpumpe |