Learn More
KD Scientific Legato Syringe Pumps: Gestelle
Zur Verwendung mit Legato Spritzenpumpen
Marke: KD Scientific 788300
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für bis zu zehn 0,5 μl- bis 20 ml-Spritzen oder sechs 30 bis 60 ml-Kunststoff- oder Glasspritzen
Certifications
CE-Kennzeichnung, UL-gelistet, CSA, WEE, CB-Schema, EU RoHS
Spezifikation
0/1 V | |
CE-, UL-, CSA-, WEE-, CB-Zertifizierung, EU RoHS | |
Legato Spritzenpumpe |
0.5 μl bis 140 ml | |
Multi-Rack für große Spritzen | |
± 0.35 % |