Learn More
KD Scientific Legacy KDS 410 Hochdruckpumpe
Die neue KDS 410 ist eine Hochdruck-Spritzenpumpe, welche die bei der Serie KDS 200 verfügbare lineare Kraft mehr als verdoppelt Diese zusätzliche Kraft macht die Pumpe ideal für die Zufuhr von Flüssigkeit zu Reaktoren in chemischen Anwendungen oder für die Arbeit mit viskosen Flüssigkeiten.
Marke:  KD Scientific 789410
4325.50 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11965586
  • 4860.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Beschreibung
  • Schnelle Einrichtung und Installation
  • Klammern für Hochdruck-Spritzen
  • Charakteristische Genauigkeit von 1 &% oder besser
  • Ungefähre 100 lb. lineare Kraft
  • Große Auswahl an Spritzen von 10 &µl bis 140 ml
  • Großer Kolbenhub
  • Schnelles Umfüllen von Flüssigkeiten
  • Leistungsverringerungsmodus
  • Dosierung nach Volumen
  • Minimale Durchflussrate von 0.001 &µl/h (10-&µl-Spritze)
  • Maximale Durchflussrate von 145.5 ml/min (140-ml-Spritze)
  • Warnung bei Stromausfall
  • Anti-Siphon
  • RS-232-Schnittstelle
  • Schalten Sie bis zu 99 Pumpen in Reihe
  • Zu den Anwendungen gehören die kontinuierliche Zufuhr von Flüssigkeit, die Dosierung von Reaktoren in Pilotanlagen und die Dosierung von viskosen Flüssigkeiten
  • Das robuste Design des Spritzenhalters gewährleistet, dass die Spritze während der Zufuhr von Flüssigkeiten stets waagrecht gehalten wird
  • Die wählbare Durchflussrate wird direkt in das Programm eingegeben und gespeichert
Spezifikation
Spezifikation
220 V
14.1 lb.
220 V AC 50/60 Hz
LCD mit Hintergrundbeleuchtung
1
CE
6.4 kg
Ideal für Anwendungen, die mehrere Spritzen benötigen, und liefert präzise und präzise Flüssigkeitsmengen für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Injektion von Kalibrator in ein Massenspektrometer oder eine Reaktionskammer, langfristige Medikamentenabgabe an Tiere und Ge
± < 1 %
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
KD Scientific Legacy KDS 410 Hochdruckpumpe > 220 VAC; CE-Kennzeichnung