Learn More
KD Scientific Legacy KDS 410 Hochdruckpumpe
Die neue KDS 410 ist eine Hochdruck-Spritzenpumpe, welche die bei der Serie KDS 200 verfügbare lineare Kraft mehr als verdoppelt Diese zusätzliche Kraft macht die Pumpe ideal für die Zufuhr von Flüssigkeit zu Reaktoren in chemischen Anwendungen oder für die Arbeit mit viskosen Flüssigkeiten.
4860.00 CHF
Spezifikation
Gewicht (angloamerikanisch) 14.1 lb.
Gewicht (metrisch) 6.4 kg
Anwendungen Ideal für Anwendungen, die mehrere Spritzen benötigen, und liefert präzise und präzise Flüssigkeitsmengen für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Injektion von Kalibrator in ein Massenspektrometer oder eine Reaktionskammer, langfristige Medikamentenabgabe an Tiere und Ge
Displaytyp LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Flussratengenauigkeit ± < 1 %
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Spannung Zertifizierung/Konformität Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Spannung Zertifizierung/Konformität Preis Menge & Verfügbarkeit  
11965586
Unterlagen ansehen
KD Scientific
789410
220 V CE
4860.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Schnelle Einrichtung und Installation
  • Klammern für Hochdruck-Spritzen
  • Charakteristische Genauigkeit von 1 &% oder besser
  • Ungefähre 100 lb. lineare Kraft
  • Große Auswahl an Spritzen von 10 &µl bis 140 ml
  • Großer Kolbenhub
  • Schnelles Umfüllen von Flüssigkeiten
  • Leistungsverringerungsmodus
  • Dosierung nach Volumen
  • Minimale Durchflussrate von 0.001 &µl/h (10-&µl-Spritze)
  • Maximale Durchflussrate von 145.5 ml/min (140-ml-Spritze)
  • Warnung bei Stromausfall
  • Anti-Siphon
  • RS-232-Schnittstelle
  • Schalten Sie bis zu 99 Pumpen in Reihe
  • Zu den Anwendungen gehören die kontinuierliche Zufuhr von Flüssigkeit, die Dosierung von Reaktoren in Pilotanlagen und die Dosierung von viskosen Flüssigkeiten
  • Das robuste Design des Spritzenhalters gewährleistet, dass die Spritze während der Zufuhr von Flüssigkeiten stets waagrecht gehalten wird
  • Die wählbare Durchflussrate wird direkt in das Programm eingegeben und gespeichert
Spezifikation
Spezifikation
14.1 lb.
Ideal für Anwendungen, die mehrere Spritzen benötigen, und liefert präzise und präzise Flüssigkeitsmengen für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Injektion von Kalibrator in ein Massenspektrometer oder eine Reaktionskammer, langfristige Medikamentenabgabe an Tiere und Ge
± < 1 %
6.4 kg
LCD mit Hintergrundbeleuchtung
1