Learn More
SI Analytics™ Karl-Fischer-Titrationsgefäß
Das SI Analytics™ Karl Fischer Titrationsgefäß besteht aus DURAN™ Glas und ist mit Schraubgewinde, Titrierspitze und vielem mehr ausgestattet.
1295.00 CHF
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10598221
|
SI Analytics™
285216677 |
30 bis 150 ml |
1295.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Enthält einen abnehmbaren Kopf aus Polypropylen/PTFE
- Enthält 1 Bohrung NS 19, NS 14.5, NS 7.5 und 3 Bohrungen mit Schraubgewinde
- Enthält eine Titrierspitze, eine Feuchtigkeitsfalle und einen Wägetrichter
Spezifikation
30 bis 150 ml |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SI Analytics™ Karl-Fischer-Titrationsgefäß