Learn More
Kaolin, rein, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10752574
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaolin, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10752574
2.5 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Artikelnummer. 10752574
Marke: Thermo Scientific Acros 211740025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische identificatiekenmerken
CAS 1332-58-7
Summenformel Al2H4O9Si2
Molekulargewicht (g/mol) 258.16
MDL-Nummer MFCD00062311
InChI-Schlüssel NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym kaolin, china clay, argilla, glomax, porcelain clay, bolus alba, white bole, hydrated aluminum silicate, kaolin clay slurry, alphagloss
PubChem CID 56841936
IUPAC-Name Oxo-oxoalumanyloxy-[oxo(oxoalumanyloxy)silyl]oxysilan;dihydrat
SMILES O.O.O=[Al]O[Si](=O)O[Si](=O)O[Al]=O
Specificatie
Chemischer Name oder Material Kaolin
Schmelzpunkt 1750.0°C
Farbe Beige
Physikalische Form Pulver
Menge 2.5 kg
Merck Index 14,5282
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in cold acids and alkali hydroxides
Formelmasse 258.2
Güte Rein
Verlust bei Trocknung 1.5% max.
Glühverlust 10.8% to 11.8%
Verpackung Kunststoffflasche
Meer weergeven Minder weergeven
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465235 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/08/2024 Catalog Number211740025,211740100,211740010
ChargennummerA0459927 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/02/2024 Catalog Number211740025,211740100,211740010
ChargennummerA0456188 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/09/2023 Catalog Number211740025,211740100,211740010
ChargennummerA0454625 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number211740025,211740100,211740010
ChargennummerA0449731 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2023 Catalog Number211740025,211740100,211740010
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Kaolin, rein, Thermo Scientific Chemicals >