Learn More
Kaolin, rein, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10772441
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaolin, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10772441 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 kg, Kunststoffflasche, 1 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
Artikelnummer. 10772441
Marke: Thermo Scientific Acros 211740010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1332-58-7 | Al2H4O9Si2 | 258.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1332-58-7
Summenformel Al2H4O9Si2
Molekulargewicht (g/mol) 258.16
MDL-Nummer MFCD00062311
InChI-Schlüssel NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym kaolin, china clay, argilla, glomax, porcelain clay, bolus alba, white bole, hydrated aluminum silicate, kaolin clay slurry, alphagloss
PubChem CID 56841936
IUPAC-Name Oxo-oxoalumanyloxy-[oxo(oxoalumanyloxy)silyl]oxysilan;dihydrat
SMILES O.O.O=[Al]O[Si](=O)O[Si](=O)O[Al]=O
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Kaolin
Schmelzpunkt 1750.0°C
Farbe Beige
Physikalische Form Pulver
Menge 1 kg
Merck Index 14,5282
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in cold acids and alkali hydroxides
Formelmasse 258.2
Güte Rein
Verlust bei Trocknung 1.5% max.
Glühverlust 10.8% to 11.8%
Verpackung Kunststoffflasche
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Kaolin, rein, Thermo Scientific Chemicals >
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado