Learn More
Kanamycinsulfat, UltraPure, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
A selectable marker for cosmid vectors used in transfection of mammalian cells.
Mode of Action: Binds to ribosomal components and inhibits protein synthesis. Kanamycin is inactivated by an aminoglycoside phospho transferase (MW 25,000) in the periplasmic space.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Wählbare Markierung für Kosmid-Vektoren, die bei der Transfektion von Säugetierzellen verwendet werden
- Wirkungsweise: Bindet an ribosomale Komponenten und hemmt die Proteinsynthese
- Kanamycin wird durch Aminoglykosid-Phosphotransferase (MW 25,000) im periplasmatischen Raum inaktiviert
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Kanamycin sulfate |
Typ | Kanamycin Sulfate |
Physikalische Form | Pulver |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 582.58 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
241673 | Analysenzertifikat | 11/06/2024 | J17924.14,J17924.06 |
235389 | Analysenzertifikat | 11/06/2024 | J17924.14,J17924.06 |
235841 | Analysenzertifikat | 11/06/2024 | J17924.14,J17924.06 |
197845 | Analysenzertifikat | 15/11/2023 | J17924.14,J17924.06 |
198328 | Analysenzertifikat | 15/11/2023 | J17924.14,J17924.06 |