Learn More
Kanamycin-Monosulfat, Zellkulturqualität, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15463399
Zum Warenkorb hinzufügen
Kanamycin-Monosulfat, Zellkulturqualität, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15463399
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
Artikelnummer. 15463399
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J60668.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Kanamycin-Monosulfat, CAS-Nr. 25389-94-0, ist ein Salz des Aminoglykosid-Sulfats mit antibakterieller Aktivität.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Kanamycin-Monosulfat wird als Aminoglykosid-Antibiotikum verwendet. Kanamycin kann als Selektionsmittel in verschiedenen Arten von Isolationsmedien eingesetzt werden. Kanamycin-Sulfat aus Streptomyces kanamyceticus wurde in Gewebekulturmedien verwendet. Kanamycin-Sulfat kann auch als Selektionsmittel für Zellen verwendet werden, die mit dem Resistenzgen Kanamycin B transformiert wurden. Es wird für die Verwendung in Zellkulturanwendungen bei 100 mg/ml empfohlen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser bei 10 mg/ml
Hinweise
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25389-94-0
Summenformel C18H38N4O15S
Molekulargewicht (g/mol) 582.575
MDL-Nummer MFCD00070253
InChI-Schlüssel OOYGSFOGFJDDHP-IZQIRFRQSA-N
Synonym Kanamycin A
PubChem CID 134129479
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5S,6R)-2-(Aminomethyl)-6-[(1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxyoxan-3,4,5-triol;SchwefelsäureMehr anzeigenWeniger anzeigen
SMILES C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kanamycin monosulfate
Typ Kanamycin Monosulfate
Physikalische Form Pulver
Farbe Weiß
Menge 5 g
Merck Index 14,5281
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 10mg/ml
Formelmasse 582.58
Güte Zellkultur
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP18L037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/03/2025 Catalog NumberJ60668.03,J60668.09,J60668.06
ChargennummerP18L040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/03/2025 Catalog NumberJ60668.03,J60668.09,J60668.06
ChargennummerP18L038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/03/2025 Catalog NumberJ60668.03,J60668.09,J60668.06
ChargennummerN07L004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2025 Catalog NumberJ60668.03,J60668.09,J60668.06
ChargennummerY27K027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2024 Catalog NumberJ60668.03,J60668.09,J60668.06
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Kanamycin monosulfate, Cell Culture Grade
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Kanamycin sulphate
Name des Produkts
Kanamycin-Monosulfat, Zellkulturqualität, Thermo Scientific Chemicals >