Learn More
uvex Dielektrischer Kapselgehörschutz K200
Der Kapselgehörschutz der K-Serie bieten neben leichten, extraweichen Ohrkissen für langen Tragekomfort einen hohen Grad an Schutz.
Marke: uvex 2600200
11.68 CHF gültig bis 2025-06-08
Benutzen Sie den Promotions-Code "24131" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die dielektrischen Gehörschutzkapseln sind für Arbeitsumgebungen mit elektrischer Spannung geeignet
- Die extraweichen Ohrkissen können über einen längeren Zeitraum ohne Reizung getragen werden
- 360°-Kopfbügelverstellung für optimalen Schutz
- Die Längenanpassung ermöglicht eine individuelle Passform
Spezifikation
Schwarz | |
Verstellbare Länge | |
Serie K, Over-the-head | |
No | |
Nein | |
Schwarz | |
Nein |
Nr. | |
Gefährdung durch elektrische Spannung | |
28 dB | |
Ear Muffs | |
Nr. | |
Ja | |
EN 352-1 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen