Learn More
Mettler Toledo™ Fülllösungen für Elektroden
Die Zusammensetzung aus besonders hochwertigen Reagenzien gewährleistet ein optimales Leistungsverhalten.
Marke: Mettler Toledo™ 51343185
14.14 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Wässrige Lösung mit anorganischen und organischen Bestandteilen
- Lieferung in Flaschen mit 25 ml (0.9 oz.) Füllvolumen
Spezifikation
0,9 oz. | |
25 ml | |
Referenzelektrode | |
FRISCOLYT-B |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %