Learn More
HUBER K25 Kühlbad
K25 Kühlbad mit natürlichem Kältemittel
Marke:  HUBER 2012.0026.00
Artikelnummer. 10592284
  • 8865.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-08-2025
Beschreibung
K25 Kühlbad mit natürlichem Kältemittel
  • Temperaturbereich: -30°bis 200 °C
  • Kühlkapazität (0 °C): 0,35kW
  • Stromversorgung: 220-240 V 1∼/2∼ 50/60 Hz
Spezifikation
Spezifikation
25 L
K25
256 mm
50/60 Hz
-30°C bis +200°C
295 mm
220/240 V
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
HUBER K25 Kühlbad > Höhe, außen:256mm