Learn More
Asecos™ K-UB-90-Kombinations-Untertischschränke für die sichere Lagerung
Für die sichere, getrennte und belüftete Lagerung von leicht aggressiven und brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen.
auf Anfrage
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 14470-1, TRGS 510
Farbe Light Gray
Material Steel
Produkttyp Sicherheitsschrank
Ausführung der Tür Flügel
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Konfiguration Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Konfiguration Preis Menge & Verfügbarkeit  
15625167
Unterlagen ansehen
Asecos™
3037000130371
1 50 kg/17 l-Schubfach aus Stahlblech; 1 25 kg/11 l-Ausziehboden aus PP mit PP-Wanne
auf Anfrage
1 Stück
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
15804935
Unterlagen ansehen
Asecos™
3035800130359
1 x 50 kg/10 l-Schubfach aus Stahlblech; 1 x 25 kg/11 l-Ausziehboden aus PP mit PP-Wanne
auf Anfrage
1 Stück
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beschreibung
Beschreibung
  • Getrennte Staufächer mit vertikaler Trennwand
  • Gleichmäßige und separate Belüftung jedes Staufachs über einen zentralen Luftkanal (DN75), der für den Anschluss an eine technische Abgasanlage geeignet ist
  • Passt perfekt unter Abzüge und Werkbänke, um Platz zu sparen
  • In Übereinstimmung mit EN 14470-1 und TRGS 510
  • Einheitliches Erscheinungsbild: Fällt durch Lagerung in einem Schrank nicht auf
  • Kann mit herausziehbaren Einlegeböden, Flügeltüren und -schubladen, höhenverstellbaren Einlegeböden und Auffangwannen am Boden ausgestattet werden
  • Feuerbeständig bis 90 Minuten
  • Robuste Konstruktion und Langlebigkeit durch Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
  • Anwenderfreundlich und sicher: Tür und Schublade bleiben in jeder Position offen, Innenraum des Schrankes vollständig sichtbar, Zugang zu allen Behältern, 93°-Öffnen von Flügeltüren
  • Sicher: Schubfach mit Erdungsdraht, einschließlich standardmäßiger Klemme, versiegeltem Behälter, Schubladen schließen sich im Brandfall selbstschließend
  • Keine unbefugte Verwendung: Tür und Schublade abschließbar mit Zylinderschloss und Sperrzustandsanzeige (rot/grün)
  • Mobil: Rollen mit Sockel sind optional erhältlich für einfaches Bewegen des Schrankes
Spezifikation
Spezifikation
EN 14470-1, TRGS 510
Steel
Flügel
300 kg
Light Gray
Sicherheitsschrank
Lagerung leicht aggressiver, entzündlicher gefährlicher Stoffe
Powder-coated
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Asecos™ K-UB-90-Kombinations-Untertischschränke für die sichere Lagerung