Learn More
Justrite™ Sure-Grip™ Explosionsgeschützter Sicherheitsschrank für ätzende Stoffe/Säuren
Schützen Sie Ihre Arbeitsumgebung mit einem Justrite Sure-Grip EX Schrank. Aus einer 18 Gauge-Stahlkonstruktion hergestellt und mit hitzefixierter Pulverbeschichtung eignet sich dieser Schrank ideal für die Lagerung von korrosiven Stoffen und Säuren.
1418.82 CHF - 2495.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | FM, NFPA, OSHA |
---|---|
Innentiefe (angloamerikanisch) | 14.56 Zoll |
Außentiefe (metrisch) | 45,7 cm |
Innentiefe (metrisch) | 37 cm |
Farbe | Blau |
Produktcode | Marke | Ausführung der Tür | Gewicht (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Ausführung der Tür | Gewicht (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11945426
![]() |
Justrite™
8930021 |
Manuell verschließbar | 222 lb. | N/A | ||||||
12973435
|
Justrite™
8930221 |
Selbstschließend | 225 lb. |
2495.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Schützen Sie Ihre Arbeitsumgebung mit einem Justrite Sure-Grip EX Schrank. Aus einer 18 Gauge-Stahlkonstruktion hergestellt und mit hitzefixierter Pulverbeschichtung eignet sich dieser Schrank ideal für die Lagerung von korrosiven Stoffen und Säuren.
- Selbstverriegelnder Mechanismus sorgt für ein ordnungsgemäßes Schließen und Einrasten der Drei-Punkt-Verriegelung als Schutz im Brandfall
- Der verdeckte Mechanismus der selbstschließenden Variante optimiert die Regalfläche und ermöglicht einen ungehinderten Zugang zum Inhalt
- Schmelzverbindung hält die Türen weit offen — schmilzt bei 74°C (165°F) und schließt die Türen im Brandfall automatisch
Compliance
Die manuell verschließbaren Modelle entsprechen den Anforderungen von OSHA und NFPA. Die Schränke sind FM-geprüft.
Warranty
10 Jahre
Spezifikation
FM, NFPA, OSHA | |
45,7 cm | |
Blau | |
37 x 100,3 x 37 cm (14,56 x 39,5 x 39,62 in.) | |
Stahl (CR) | |
Entzündbare Stoffe | |
112 cm | |
Doppelwand, Doppelschlitze, Erdungsleitungsanschlüsse, verstellbare Einlegeböden, auslaufsichere Schwellen, Drei-Punkt-selbstverriegelnde Türen und Nivellierfüße, Polyethylentabletts, separate Polyethylen-Einlagen | |
2 | |
Epoxid | |
109 cm |
14.56 Zoll | |
37 cm | |
18 in. | |
44 Zoll | |
43 in. | |
39,62 in. | |
37 cm | |
30 gal. | |
1 | |
39,5 in. | |
100,3 cm |