Learn More
Justrite™ Sure-Grip™ Explosionsgeschützter Sicherheitsschrank für ätzende Stoffe/Säuren
GREENER_CHOICE
Schützen Sie Ihre Arbeitsumgebung mit einem Justrite Sure-Grip EX Schrank. Aus einer 18 Gauge-Stahlkonstruktion hergestellt und mit hitzefixierter Pulverbeschichtung eignet sich dieser Schrank ideal für die Lagerung von korrosiven Stoffen und Säuren.
Marke:  Justrite™ 8930021
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11945426
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Schützen Sie Ihre Arbeitsumgebung mit einem Justrite Sure-Grip EX Schrank. Aus einer 18 Gauge-Stahlkonstruktion hergestellt und mit hitzefixierter Pulverbeschichtung eignet sich dieser Schrank ideal für die Lagerung von korrosiven Stoffen und Säuren.
  • Selbstverriegelnder Mechanismus sorgt für ein ordnungsgemäßes Schließen und Einrasten der Drei-Punkt-Verriegelung als Schutz im Brandfall
  • Der verdeckte Mechanismus der selbstschließenden Variante optimiert die Regalfläche und ermöglicht einen ungehinderten Zugang zum Inhalt
  • Schmelzverbindung hält die Türen weit offen — schmilzt bei 74 °C (165 °F) und schließt die Türen im Brandfall automatisch
Compliance
Die manuell verschließbaren Modelle entsprechen den Anforderungen von OSHA und NFPA. Die Schränke sind FM-geprüft.
Serviceleistungen
10 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
FM, NFPA, OSHA
45,7 cm
37 x 100,3 x 37 cm (14,56 x 39,5 x 39,62 in.)
Entzündbare Stoffe
112 cm
Doppelwand, Doppelschlitze, Erdungsleitungsanschlüsse, verstellbare Einlegeböden, auslaufsichere Schwellen, Drei-Punkt-selbstverriegelnde Türen und Nivellierfüße, Polyethylentabletts, separate Polyethylen-Einlagen
2
Epoxid
101 kg
109 cm
Blau
44 Zoll
Lagerschrank
14.56 Zoll
37 cm
Manuell verschließbar
39,62 in.
37 cm
30 gal.
1
222 lb.
39,5 in.
100,3 cm
18 in.
Stahl (CR)
43 in.