Learn More
Justrite™ Horizontale und vertikale Trommel-Entlüfter
Zur kontrollierten Freisetzung entzündlicher Dämpfe, verhindert Explosionen, die durch aufgestauten Druck entstehen können
80.03 CHF - 131.58 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | FM |
---|---|
Beschreibung | Öffnet bei 5 psig Innendruck |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Enthält | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Enthält | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10279040
|
Justrite™
08101 |
Vertikale Fassentlüftung | Kontrollierte Freisetzung entzündlicher Dämpfe (erdölbasierte Flüssigkeiten), verhindert durch Druckaufbau verursachte Explosionen | Steuerventil | Messing | N/A | |||
12716065
|
Justrite™
08005 |
Vertikale Fassentlüftung | Kontrollierte Freisetzung entzündlicher Dämpfe (erdölbasierte Flüssigkeiten), verhindert durch Druckaufbau verursachte Explosionen | Steuerventil, Flammenlöscher aus verzinktem Stahl | Nichtmetallisches Gusseisen |
87.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12726065
|
Justrite™
08006 |
Vertikale Fassentlüftung | Kontrollierte Freisetzung entzündlicher Dämpfe (chlorhaltige Lösungsmittel), verhindert durch Druckaufbau verursachte Explosionen | Steuerventil, Flammenlöscher aus Edelstahl | Nichtmetallisches Gusseisen |
128.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11943549
|
Justrite™
08300 |
Horizontale Fassentlüftung | Kontrollierte Freisetzung entzündlicher Dämpfe (erdölbasierte Flüssigkeiten), verhindert durch Druckaufbau verursachte Explosionen | Steuerventil | Messing | N/A | |||
Beschreibung
- Wählen Sie zwischen Messing-, Edelstahl- oder nichtmetallischen Entlüftern aus.
- Verwenden Sie nichtmetallische oder Messing-Entlüfter für Flüssigkeiten auf Petroleumbasis
- Verwenden Sie nichtmetallische Entlüfter mit Flammensperre aus Edelstahl für chlorierte Lösungsmittel
- Verwenden Sie Belüftungen aus Edelstahl für korrosive und allgemeine Lösungsmittel
Vertikale Fassentlüftung:
- Verfügt über ein Betriebsventil, das sich automatisch öffnet, um Druckansammlungen in der Trommel zu verhindern
- Verfügt über ein Steuerventil, das manuell geöffnet werden kann, um den internen Druck abzulassen
Bestellinformation
Alle Belüftungen sind passend für 2 Zoll (5.1 cm)-Spundlöcher. EL-Anschluss aus Gusseisen zur Verwendung mit 17-186A und 17-186B ebenfalls erhältlich siehe Kat.-Nr. 19018555.
Certifications
FM-zugelassen.
Spezifikation
FM | |
Öffnet bei 5 psig Innendruck |