Learn More
Justrite™ Horizontale und vertikale Trommel-Entlüfter
Zur kontrollierten Freisetzung entzündlicher Dämpfe, verhindert Explosionen, die durch aufgestauten Druck entstehen können
Marke:  Justrite™ 08005
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12716065
  • 87.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Wählen Sie zwischen Messing-, Edelstahl- oder nichtmetallischen Entlüftern aus.
  • Verwenden Sie nichtmetallische oder Messing-Entlüfter für Flüssigkeiten auf Petroleumbasis
  • Verwenden Sie nichtmetallische Entlüfter mit Flammensperre aus Edelstahl für chlorierte Lösungsmittel
  • Verwenden Sie Belüftungen aus Edelstahl für korrosive und allgemeine Lösungsmittel
Vertikale Fassentlüftung:
  • Verfügt über ein Betriebsventil, das sich automatisch öffnet, um Druckansammlungen in der Trommel zu verhindern
  • Horizontale Fassentlüftung
    • Verfügt über ein Steuerventil, das manuell geöffnet werden kann, um den internen Druck abzulassen
    Bestellinformation
    Alle Belüftungen sind passend für 2 Zoll (5.1 cm)-Spundlöcher. EL-Anschluss aus Gusseisen zur Verwendung mit 17-186A und 17-186B ebenfalls erhältlich siehe Kat.-Nr. 19018555.
    Certifications
    FM-zugelassen.
    Spezifikation
    Spezifikation
    FM
    Öffnet bei 5 psig Innendruck
    Vertikale Fässer
    Steuerventil, Flammenlöscher aus verzinktem Stahl
    Vertikale Fassentlüftung
    Kontrollierte Freisetzung entzündlicher Dämpfe (erdölbasierte Flüssigkeiten), verhindert durch Druckaufbau verursachte Explosionen
    Nichtmetallisches Gusseisen