Learn More
Justrite™ Horizontale und vertikale Trommel-Entlüfter
Zur kontrollierten Freisetzung entzündlicher Dämpfe, verhindert Explosionen, die durch aufgestauten Druck entstehen können
Marke:  Justrite™ 08300
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11943549
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Wählen Sie zwischen Messing-, Edelstahl- oder nichtmetallischen Entlüftern aus.
  • Verwenden Sie nichtmetallische oder Messing-Entlüfter für Flüssigkeiten auf Petroleumbasis
  • Verwenden Sie nichtmetallische Entlüfter mit Flammensperre aus Edelstahl für chlorierte Lösungsmittel
  • Verwenden Sie Belüftungen aus Edelstahl für korrosive und allgemeine Lösungsmittel
Vertikale Fassentlüftung:
  • Verfügt über ein Betriebsventil, das sich automatisch öffnet, um Druckansammlungen in der Trommel zu verhindern
  • Horizontale Fassentlüftung
    • Verfügt über ein Steuerventil, das manuell geöffnet werden kann, um den internen Druck abzulassen
    Bestellinformation
    Alle Belüftungen sind passend für 2 Zoll (5.1 cm)-Spundlöcher. EL-Anschluss aus Gusseisen zur Verwendung mit 17-186A und 17-186B ebenfalls erhältlich siehe Kat.-Nr. 19018555.
    Certifications
    FM-zugelassen.
    Spezifikation
    Spezifikation
    FM
    Öffnet bei 5 psig Innendruck
    Horizontale Fässer
    Steuerventil
    Horizontale Fassentlüftung
    Kontrollierte Freisetzung entzündlicher Dämpfe (erdölbasierte Flüssigkeiten), verhindert durch Druckaufbau verursachte Explosionen
    Messing