Learn More
Justrite™ Trommelhahn, Verlängerung und Ventil
Selbstschließende Sicherheitsfasshähne
39.00 CHF - 293.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FM
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Produkttyp Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
11968039
Unterlagen ansehen
Justrite™
08587
Flexible Schlauchverlängerung Edelstahl
69.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11958039
Unterlagen ansehen
Justrite™
08930
Flexible Schlauchverlängerung Messing
39.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11923599
Unterlagen ansehen
Justrite™
08552
Trommel-Absperrhahn Messing
293.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11963549
Unterlagen ansehen
Justrite™
08910
Einstellbarer Fassbatteriehahn Messing
87.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11954318
Unterlagen ansehen
Justrite™
08902
Steifer Fasshahn Messing
69.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 07-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Selbstschließende Messing-Sicherheitszapfhähne mit PTFE-Fluorkohlenstoffharzdichtung, Flammensperre und standardmäßigem 0.75 Zoll-NPT-Gewinde
  • Messingzapfhähne werden in die Trommel geschraubt; das verstellbare Modell passt sich der Traufenposition an
  • Flexible Hahnverlängerungen sorgen für Genauigkeit und verhindern das Verschütten von Flüssigkeiten. Erhältlich in Messing in einer Länge von 8 Zoll (20.3 cm) und in Edelstahl in einer Länge von 6 Zoll (15.2 cm)
  • Der Absperrhahn der Messingtrommel passt auf 2 Zoll-NPT-Öffnungen (5.1 cm) und verfügt über eine breite Öffnung zum einfachen Dispensieren viskoser Flüssigkeiten aus Fässern in horizontaler Position
Certifications
Hähne und Ventile sind FM-geprüft.
Spezifikation
Spezifikation
FM