Learn More
Justrite™ Trommelhahn, Verlängerung und Ventil
Selbstschließende Sicherheitsfasshähne
Marke:  Justrite™ 08930
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11958039
  • 39.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Selbstschließende Messing-Sicherheitszapfhähne mit PTFE-Fluorkohlenstoffharzdichtung, Flammensperre und standardmäßigem 0.75 Zoll-NPT-Gewinde
  • Messingzapfhähne werden in die Trommel geschraubt; das verstellbare Modell passt sich der Traufenposition an
  • Flexible Hahnverlängerungen sorgen für Genauigkeit und verhindern das Verschütten von Flüssigkeiten. Erhältlich in Messing in einer Länge von 8 Zoll (20.3 cm) und in Edelstahl in einer Länge von 6 Zoll (15.2 cm)
  • Der Absperrhahn der Messingtrommel passt auf 2 Zoll-NPT-Öffnungen (5.1 cm) und verfügt über eine breite Öffnung zum einfachen Dispensieren viskoser Flüssigkeiten aus Fässern in horizontaler Position
Zertifizierungen
Hähne und Ventile sind FM-geprüft.
Spezifikation
Spezifikation
FM
Bietet zusätzliche Genauigkeit und verhindert Verschütten
Messing
20,3 cm
Flexible Schlauchverlängerung
08902, 08910 Hahn
8 in.