Learn More
Justrite™ Trommelhahn, Verlängerung und Ventil
Selbstschließende Sicherheitsfasshähne
Marke: Justrite™ 08910
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Selbstschließende Messing-Sicherheitszapfhähne mit PTFE-Fluorkohlenstoffharzdichtung, Flammensperre und standardmäßigem 0.75 Zoll-NPT-Gewinde
- Messingzapfhähne werden in die Trommel geschraubt; das verstellbare Modell passt sich der Traufenposition an
- Flexible Hahnverlängerungen sorgen für Genauigkeit und verhindern das Verschütten von Flüssigkeiten. Erhältlich in Messing in einer Länge von 8 Zoll (20.3 cm) und in Edelstahl in einer Länge von 6 Zoll (15.2 cm)
- Der Absperrhahn der Messingtrommel passt auf 2 Zoll-NPT-Öffnungen (5.1 cm) und verfügt über eine breite Öffnung zum einfachen Dispensieren viskoser Flüssigkeiten aus Fässern in horizontaler Position
Certifications
Hähne und Ventile sind FM-geprüft.
Spezifikation
FM | |
Einstellbarer Fassbatteriehahn | |
Messing | |
PTFE Fluorocarbonharz-Dichtung, interne Flammensperre und |