Learn More
Justrite™ Sicherheitskanister zum Dosieren
Zuverlässige Dispensierfunktionen zu einem günstigen Preis
329.46 CHF - 351.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | FM, CARB, NFPA, OSHA |
---|---|
Verschlusstyp | Selbstschließende Überdruckkappe |
Kapazität (angloamerikanisch) | 5 gal. |
Kapazität (metrisch) | 19 l |
Farbe | Rot |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Höhe (angloamerikanisch) | Höhe (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Höhe (angloamerikanisch) | Höhe (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12981385
![]() |
Justrite™
7150140 |
Sicherheitskanne, Typ I | 16,8 in. | 429 mm | Hahn 08540 |
351.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12911395
|
Justrite™
7150156 |
Sicherheitsbehälter Typ I | 15,8 in. | 403 mm | Hahn 08902 und Ständer | N/A | ||||||
Descripción
Zur sicheren Abfüllung gefährlicher Flüssigkeiten in Reagenzgläser, kleine Kolben und Becher
- Überdruckventil im Deckel für einen gleichmäßigen Flüssigkeitsstrom und selbstschließende Zapfhähne für ein störungsfreies Abfüllen
- Die Füllstutzen verfügen über selbstschließende Überdruckkappen und Flammensperren aus Edelstahl
- Fassungsvermögen: 19 l (5 gal)
- Farbe: Rot
- Der kleine 19-413-847 Zapfhahn ermöglicht ein einfacheres Abfüllen in Laboren. Der Zapfhahn Nr. 08902 ist besser für die intensive industrielle Nutzung geeignet
Schrankbehälter
- Der Zapfhahn ist zwei Zoll über dem Boden angebracht, damit die Behälter während dem Abfüllen nicht angehoben werden müssen
Kippbehälter
- Zapfhahn auf der Oberseite mit einer stabilen Metallhalterung für den Behälter. Die Halterungsbasis ist 35.1 x 35.6 cm (13.81 x 14 in.) groß
Certifications
FM
Compliance
CARB, NFPA, OSHA
Especificaciones
FM, CARB, NFPA, OSHA | |
5 gal. | |
Rot | |
Stahl | |
1.58 in. | |
4 cm |
Selbstschließende Überdruckkappe | |
19 l | |
Für Labore | |
11.75 in. | |
298 mm |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.