Learn More
Justrite™ Sicherheitskanister zum Dosieren
GREENER_CHOICE
Zuverlässige Dispensierfunktionen zu einem günstigen Preis
Marke:  Justrite™ 7150140
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12981385
  • 351.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zur sicheren Abfüllung gefährlicher Flüssigkeiten in Reagenzgläser, kleine Kolben und Becher
  • Überdruckventil im Deckel für einen gleichmäßigen Flüssigkeitsstrom und selbstschließende Zapfhähne für ein störungsfreies Abfüllen
  • Die Füllstutzen verfügen über selbstschließende Überdruckkappen und Flammensperren aus Edelstahl
  • Fassungsvermögen: 19 l (5 gal)
  • Farbe: Rot
  • Der kleine 19-413-847 Zapfhahn ermöglicht ein einfacheres Abfüllen in Laboren. Der Zapfhahn Nr. 08902 ist besser für die intensive industrielle Nutzung geeignet
Schrankbehälter
  • Der Zapfhahn ist zwei Zoll über dem Boden angebracht, damit die Behälter während dem Abfüllen nicht angehoben werden müssen
  • Kippbehälter
    • Zapfhahn auf der Oberseite mit einer stabilen Metallhalterung für den Behälter. Die Halterungsbasis ist 35.1 × 35.6 cm (13.81 × 14 in.) groß
    Certifications
    FM
    Compliance
    CARB, NFPA, OSHA
    Spezifikation
    Spezifikation
    FM, CARB, NFPA, OSHA
    Selbstschließende Überdruckkappe
    19 l
    Für Labore
    Hahn 08540
    429 mm
    1.58 in.
    4 cm
    Sicherheitskanne, Typ I
    5 gal.
    Rot
    Stahl
    16,8 in.
    11.75 in.
    298 mm