Learn More
Jenway™ pH-Elektrode
Diese Elektroden eignen sich für anspruchsvollere Anwendungen, bei denen kürzere Reaktionszeiten und eine höhere Wiederholbarkeit gefordert sind.
Marke:  Jenway™ 90269-17
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11490619
  • 212.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Schnelles Erreichen des Gleichgewichts
  • Deutlich verkürzte Antwortzeiten
  • Weit größere Reproduzierbarkeit
  • Deutlich reduzierte Langzeitdrift
Spezifikation
Spezifikation
BNC-Anschluss
Nachfüllbare Lanzetkombination, mit kugelförmigem Endstück
Messungen in kleinen Volumina und Boden- und Schlammproben
Glas
0 °C bis 80 °C
6 mm
6 mm Durchm. x 40 mm L
40 mm
0 bis 14
Name des Produkts
Jenway™ pH-Elektrode > Elektrodentyp: nachfüllbare Speertyp-Kombination mit kugelförmigem Endstück; Verbindungsstück:BNC; für Messungen in kleinen Volumen und Boden- und Schlammproben