Learn More
MP Biomedicals UV-Röhre, 8 W 302 nm
Langlebige UV-Röhrchen für MP-Bio-Transilluminatoren; tragbare Lampen oder Template-Tammer.
Marke:  MP Biomedicals 11INSU9303
Artikelnummer. 15729220
  • 167.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-09-2025
Beschreibung
  • Lange Lebensdauer.
  • Geeignet für Transilluminatoren, tragbare Lampen, Vorlagenzählgeräte.
    • Kompatibel mit kompakten Transilluminatoren #INSU9300; INSU9301; INSU9302
  • Aus Glas
  • Für den Einsatz in der Molekularbiologie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
UV
302 nm
Je 1
8 W
MP Bio-Transilluminatoren, tragbare Lampen, Vorlagehammer, kompakte Transilluminatoren #INSU9300; INSU9301; INSU9302
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals UV-Röhre, 8 W 302 nm > 8 W, 302 nm