Learn More
Jenway™ Einstrahl-Spektralphotometer Modell 731001, sichtbar
Ideal für routinemäßige Tests in klinischen, veterinärmedizinischen, pharmazeutischen und QK-Laboren
Marke: Jenway™ 83058-17
3971.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24356" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Spektralphotometer der Serie 73 verfügen über eine symbolgesteuerte Software und ein verbessertes Navigationssystem für einfache und intuitive Verwendung. Die Serie 73 besteht aus vier Modellen: Bei den Modellen 7300 und 7305 handelt es sich um einfache Spektralphotometer ohne Scanfunktion mit Messmodi für Absorption, % Transmission und Konzentration. Die Modelle 7310 und 7315 sind fortschrittliche Scanning-Spektralphotometer mit zusätzlichen Messmodi für Spektralscan, Kinetik und Quantifizierung. 7310 und 7315 verfügen zusätzlich über einen leicht zugänglichen USB-Anschluss, über den Ergebnisse und Methoden direkt auf einem USB-Stick gespeichert werden können.- Symbolgesteuerte Software
- Geringer Platzbedarf
- Autologging-Funktionen
- Speichern von Methoden und Ergebnissen auf einem USB-Stick
- Drei Jahre Garantie
- Umfangreiches Zubehör erhältlich Die Spektralphotometer der Serie 73 eignen sich ideal für Routinetests in klinischen, veterinärmedizinischen, pharmazeutischen und QK-Laboren.
Spezifikation
–300 bis 9999 | |
Wolfram-Halogenlampe | |
Spektralphotometer für den sichtbaren Wellenlängenbereich | |
220 mm | |
1 nm | |
±2 nm | |
275 mm |
400 mm | |
5 nm | |
320 bis 1000 nm | |
Einzelstrahl | |
3 Jahre | |
6 kg |
Videos
-
Jenway Introducing the 73 series spectrophotometers
-
Jenway Operation of a 73 series spectrophotometer
-
Jenway Adding a printer to a 73 series spectrophotometer
-
Jenway 73 spectrophotometer accessories
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Jenway™ Einstrahl-Spektralphotometer Modell 731001, sichtbar > Modell: 731001
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur