Learn More
Jenway™ 6305 Spektrophotometer für UV/sichtbares Licht
Geeignet für Messungen sowohl im UV- als auch im sichtbaren Spektrum. Das Jenway™ 6305 Spektralfotometer für den sichtbaren/UV-Bereich verfügt über ein Multiparameter-Display, umfangreiche Anschlussmöglichkeiten und vielseitiges Probenzubehör.
Marke:  Jenway™ 99968-68
4640.75 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24356" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11400539
  • 4885.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Geeignet für Messungen sowohl im UV- als auch im sichtbaren Spektrum.
  • Anwenderfreundlich
  • Anzeige mehrerer Parameter
  • Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten (auch an PC)
  • Vielseitiges Probenzubehör
  • Drei Jahre Garantie
  • Lieferung mit Netzkabel, Packung mit 100 Einweg-Küvetten, 10 x 10 mm Küvettenhalter, Schnittstellenkabel, PC-Anwendungssoftware auf CD-ROM (erfordert kostenlose Online-Registrierung) und Bedienungsanleitung.
Spezifikation
Spezifikation
-300 bis 1999
Xenon
UV-Vis Spektralphotometer
198 bis 1000 nm
160 mm
<0,001 A bei 0 A bei 400 nm
< 0,5 %T bei 220 und 340 nm
±2 nm
365 mm
272 mm
8 nm, 6 nm über den UV-Bereich
115/230 V
115/230V, 50/60 Hz
50/60 Hz
0,1 %T, 0,001 A
< 50 W
6 kg
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Jenway™ 6305 Spektrophotometer für UV/sichtbares Licht > Höhe: 160 mm