Learn More
Lenz Laborglasintrumente Ummantelte Extraktionsaufsätze nach Knöfler-Böhm
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
277.00 CHF - 520.00 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10315741
|
Lenz Laborglasintrumente
05410125 |
30 ml |
277.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10768271
|
Lenz Laborglasintrumente
05410158 |
500 ml |
520.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10819510
|
Lenz Laborglasintrumente
05410149 |
250 ml |
385.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- DIN 12604-konforme ummantelte Extraktoren
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Duran Glass |