Learn More
Lenz Laborglasintrumente Ummantelte Extraktionsaufsätze nach Knöfler-Böhm
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 05410125
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- DIN 12604-konforme ummantelte Extraktoren
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
30 ml | |
Duran Glass |