Learn More
GPE Scientific™ J Young Vakuum-/Schlenk-Kolben mit O-Ring-Hahn und einfachem Arm
GPE Scientific™ J Young Vakuum-/Schlenk-Kolben mit O-Ring-Hahn und normalarm ist für den Einsatz mit Schlenk-Apparaturen und einer Vakuumkammer konzipiert und in verschiedenen Volumen erhältlich.
116.00 CHF - 139.00 CHF
Spezifikation
Enthält O-Ring-Hahn und einfacher Arm
Produkttyp Vakuum-/Schlenker-Flask
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15834734
Unterlagen ansehen
GPE Scientific™
CSB/25
25 ml
116.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15854734
Unterlagen ansehen
GPE Scientific™
CSB/50
50 ml
119.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15814734
Unterlagen ansehen
GPE Scientific™
CSB/100
100 ml
121.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15844734
Unterlagen ansehen
GPE Scientific™
CSB/250
250 ml
125.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15864734
Unterlagen ansehen
GPE Scientific™
CSB/500
500 ml
127.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15824734
Unterlagen ansehen
GPE Scientific™
CSB/1000
1000 ml
139.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Entwickelt mit einem Seitenarm für die Evakuierung oder das Befüllen mit Gasen
  • Für den Anschluss an Schlenk-Apparaturen
  • Form mit rundem Boden
  • Mit Normalarm
  • Mit O-Ring-Hahn
Spezifikation
Spezifikation
O-Ring-Hahn und einfacher Arm
Vakuum-/Schlenker-Flask
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
GPE Scientific™ J Young Vakuum-/Schlenk-Kolben mit O-Ring-Hahn und einfachem Arm