Learn More
GPE Scientific™ J Young Vakuum-/Schlenk-Kolben mit O-Ring-Hahn und einfachem Arm
GPE Scientific™ J Young Vakuum-/Schlenk-Kolben mit O-Ring-Hahn und normalarm ist für den Einsatz mit Schlenk-Apparaturen und einer Vakuumkammer konzipiert und in verschiedenen Volumen erhältlich.
Marke:  GPE Scientific™ CSB/1000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15824734
  • 139.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Entwickelt mit einem Seitenarm für die Evakuierung oder das Befüllen mit Gasen
  • Für den Anschluss an Schlenk-Apparaturen
  • Form mit rundem Boden
  • Mit Normalarm
  • Mit O-Ring-Hahn
Spezifikation
Spezifikation
1000 ml
O-Ring-Hahn und einfacher Arm
Vakuum-/Schlenker-Flask