Learn More
GPE Scientific™ J Young Vakuum-/Schlenk-Kolben mit O-Ring-Hahn und O-Ring-Kugelgelenkschale
GPE Scientific™ J Young Vakuum-/Schlenk-Kolben mit O-Ring-Hahn und O-Ring-Kugelgelenkschale ist für den Einsatz mit Schlenk-Apparaturen und einer Vakuumkammer konzipiert und in verschiedenen Volumen erhältlich.
171.00 CHF - 207.00 CHF
Spezifikation
Enthält O-Ring-Gewindebohrer und O-Ring-Kugelgelenkmanschette
Produkttyp Vakuum-/Schlenker-Flask
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15894734
Unterlagen ansehen
GPE Scientific™
CSR/25
25 ml
174.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15814744
Unterlagen ansehen
GPE Scientific™
CSR/50
50 ml
171.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15874734
Unterlagen ansehen
GPE Scientific™
CSR/100
100 ml
171.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15804744
Unterlagen ansehen
GPE Scientific™
CSR/250
250 ml
179.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15824744
Unterlagen ansehen
GPE Scientific™
CSR/500
500 ml
189.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15884734
Unterlagen ansehen
GPE Scientific™
CSR/1000
1000 ml
207.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Entwickelt mit einem Seitenarm für die Evakuierung oder das Befüllen mit Gasen
  • Für den Anschluss an Schlenk-Apparaturen
  • Form mit rundem Boden
  • Mit O-Ring-Hahn
  • Mit O-Ring-Kugelgelenkschale
Spezifikation
Spezifikation
O-Ring-Gewindebohrer und O-Ring-Kugelgelenkmanschette
Vakuum-/Schlenker-Flask
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
GPE Scientific™ J Young Vakuum-/Schlenk-Kolben mit O-Ring-Hahn und O-Ring-Kugelgelenkschale