Learn More
GPE Scientific™ J Young Vakuum-/Schlenk-Kolben mit O-Ring-Hahn und O-Ring-Kugelgelenkschale
GPE Scientific™ J Young Vakuum-/Schlenk-Kolben mit O-Ring-Hahn und O-Ring-Kugelgelenkschale ist für den Einsatz mit Schlenk-Apparaturen und einer Vakuumkammer konzipiert und in verschiedenen Volumen erhältlich.
Marke:  GPE Scientific™ CSR/500
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15824744
  • 189.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Entwickelt mit einem Seitenarm für die Evakuierung oder das Befüllen mit Gasen
  • Für den Anschluss an Schlenk-Apparaturen
  • Form mit rundem Boden
  • Mit O-Ring-Hahn
  • Mit O-Ring-Kugelgelenkschale
Spezifikation
Spezifikation
500 ml
O-Ring-Gewindebohrer und O-Ring-Kugelgelenkmanschette
Vakuum-/Schlenker-Flask
Größe: 29