Learn More
GPE Scientific™ J Young Vakuum-/Schlenk-Kolben mit O-Ring-Hahn und O-Ring-Kugelgelenkschale
GPE Scientific™ J Young Vakuum-/Schlenk-Kolben mit O-Ring-Hahn und O-Ring-Kugelgelenkschale ist für den Einsatz mit Schlenk-Apparaturen und einer Vakuumkammer konzipiert und in verschiedenen Volumen erhältlich.
Marke: GPE Scientific™ CSR/50
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Entwickelt mit einem Seitenarm für die Evakuierung oder das Befüllen mit Gasen
- Für den Anschluss an Schlenk-Apparaturen
- Form mit rundem Boden
- Mit O-Ring-Hahn
- Mit O-Ring-Kugelgelenkschale
Spezifikation
50 ml | |
O-Ring-Gewindebohrer und O-Ring-Kugelgelenkmanschette | |
Vakuum-/Schlenker-Flask | |
Größe: 19 |