Learn More
GPE Scientific™ J Young Schlenk-Kolben, runder Boden mit Feingewinde und Buchse
GPE Scientific™ J Young Schlenk-Kolben mit rundem Boden und Feingewindehahn und Hülse, wurde speziell für die Verwendung mit Schlenk-Apparaturen und Vakuumkammern entwickelt.
136.00 CHF - 182.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Schlenk-Apparatur und Vakuumverteiler |
---|---|
Enthält | Feingewindehahn und -buchse |
Bodenform | Rund |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15854804
|
GPE Scientific™
JRF/25 |
25 ml |
136.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15874804
|
GPE Scientific™
JRF/50 |
50 ml |
143.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15834804
|
GPE Scientific™
JRF/100 |
100 ml |
145.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15864804
|
GPE Scientific™
JRF/250 |
250 ml |
161.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15884804
|
GPE Scientific™
JRF/500 |
500 ml |
171.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15844804
|
GPE Scientific™
JRF/1000 |
1000 ml |
182.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Solide konstruiert zur Verwendung mit Vakuumkammern
- Entwickelt zur Verwendung mit Schlenk-Apparaturen
- Mit Feingewindebohrer und Hülse
Spezifikation
Schlenk-Apparatur und Vakuumverteiler | |
Feingewindehahn und -buchse | |
Rund |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
GPE Scientific™ J Young Schlenk-Kolben, runder Boden mit Feingewinde und Buchse