Learn More
GPE Scientific™ J Young Schlenk-Kolben, runder Boden mit Feingewinde und Buchse
GPE Scientific™ J Young Schlenk-Kolben mit rundem Boden und Feingewindehahn und Hülse, wurde speziell für die Verwendung mit Schlenk-Apparaturen und Vakuumkammern entwickelt.
Marke: GPE Scientific™ JRF/100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Solide konstruiert zur Verwendung mit Vakuumkammern
- Entwickelt zur Verwendung mit Schlenk-Apparaturen
- Mit Feingewindebohrer und Hülse
Spezifikation
100 ml | |
Feingewindehahn und -buchse | |
Rund |
Schlenk-Apparatur und Vakuumverteiler | |
Größe: 24 |