Learn More
GPE Scientific™ J Young Probenflasche, zylindrisch mit Feingewinde
GPE Scientific™ J Young Probenflasche, zylindrisch mit Feingewindehahn, wurde speziell für den Einsatz mit Vakuumkammern und Schlenk-Apparaturen entwickelt.
91.70 CHF - 172.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Vakuumverteiler und Schlenk-Apparatur |
---|---|
Enthält | Gewindebohrer mit feinem Gewinde |
Produkttyp | Probenkolben |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15824794
|
GPE Scientific™
JCF/25 |
25 ml |
106.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15844794
|
GPE Scientific™
JCF/50 |
50 ml |
91.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15804794
|
GPE Scientific™
JCF/100 |
100 ml |
120.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15834794
|
GPE Scientific™
JCF/250 |
250 ml |
144.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15854794
|
GPE Scientific™
JCF/500 |
500 ml |
131.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15814794
|
GPE Scientific™
JCF/1000 |
1000 ml |
172.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Solide konstruiert zur Verwendung mit Vakuumkammern
- Entwickelt zur Verwendung mit Schlenk-Apparaturen
- Mit Feingewindebohrer
Spezifikation
Vakuumverteiler und Schlenk-Apparatur | |
Gewindebohrer mit feinem Gewinde | |
Probenkolben |