Learn More
GPE Scientific™ J Young Probenflasche, zylindrisch mit Feingewinde
GPE Scientific™ J Young Probenflasche, zylindrisch mit Feingewindehahn, wurde speziell für den Einsatz mit Vakuumkammern und Schlenk-Apparaturen entwickelt.
Marke:  GPE Scientific™ JCF/500
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15854794
  • 131.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Solide konstruiert zur Verwendung mit Vakuumkammern
  • Entwickelt zur Verwendung mit Schlenk-Apparaturen
  • Mit Feingewindebohrer
Spezifikation
Spezifikation
500 ml
Vakuumverteiler und Schlenk-Apparatur
Gewindebohrer mit feinem Gewinde
Probenkolben