Learn More
Fisherbrand™ Isotherme Eisschale
Langlebige Konstruktion mit hervorragenden Isolationseigenschaften. Fisherbrand™ IsoThermal Eiswannen sind optimale Kühlbehälter für extrem kalte Anwendungsbereiche, wie beispielsweise Eis und Eisbrei. Praktisch und anwenderfreundlich; die Deckel lassen sich sicher unter den Behälter stecken. In drei farbcodierten Größen lieferbar.
86.93 CHF - 386.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Trockeneis, Eiswasser, Eis-Salz-Slurrys usw. |
---|---|
Material | Polyurethan |
Typ | Eisschale |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Temperaturregelung | Refrigerated |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Farbe | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Farbe | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11324085
![]() |
Fisherbrand™
HS28721G |
1 l | Grün | 26,7 x 19,55 x 11,4 cm |
86.93 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11344085
![]() |
Fisherbrand™
HS28729R |
9 l | Rot | 52,1 x 29,2 x 16,3 cm |
386.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Ideale Behälter für extrem kalte Umgebungen
- Starres, einfach geformtes Polyurethan bietet hohe Haltbarkeit und Stabilität beim Kühlen von Proben
- Ausgezeichnete Isoliereigenschaften
- Der eng anliegende Deckel hält die Verdunstung auf einem Minimum und verfügt über einen komfortablen, eingelassenen Knopf
- Behälter schwitzen oder lecken nicht und brechen oder verformen sich bei normalem Gebrauch nicht
- Widersteht Temperaturen von -80 bis +95°C
Praktisches, anwenderfreundliches Design
- Deckel passt bequem unter den Eimer, weil sie miteinander verbunden werden können
- Geformte Griffe sorgen für sichere Handhabung und Transport
- Präziser Ausguss für einfaches Entleeren
- Konisches Design für einfaches Stapeln
- Farbcodierung (grün, blau, rot) für einfache Organisation und Identifizierung
Spezifikation
Trockeneis, Eiswasser, Eis-Salz-Slurrys usw. | |
Eisschale | |
Refrigerated |
Polyurethan | |
Nicht autoklavierbar | |
-80 °C bis +95 °C |