Learn More
Fisherbrand™ Isotherme Eisschale
Langlebige Konstruktion mit hervorragenden Isolationseigenschaften. Fisherbrand™ IsoThermal Eiswannen sind optimale Kühlbehälter für extrem kalte Anwendungsbereiche, wie beispielsweise Eis und Eisbrei. Praktisch und anwenderfreundlich; die Deckel lassen sich sicher unter den Behälter stecken. In drei farbcodierten Größen lieferbar.
Marke: Fisherbrand™ HS28729R
282.17 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Ideale Behälter für extrem kalte Umgebungen
- Starres, einfach geformtes Polyurethan bietet hohe Haltbarkeit und Stabilität beim Kühlen von Proben
- Ausgezeichnete Isoliereigenschaften
- Der eng anliegende Deckel hält die Verdunstung auf einem Minimum und verfügt über einen komfortablen, eingelassenen Knopf
- Behälter schwitzen oder lecken nicht und brechen oder verformen sich bei normalem Gebrauch nicht
- Widersteht Temperaturen von -80 bis +95°C
Praktisches, anwenderfreundliches Design
- Deckel passt bequem unter den Eimer, weil sie miteinander verbunden werden können
- Geformte Griffe sorgen für sichere Handhabung und Transport
- Präziser Ausguss für einfaches Entleeren
- Konisches Design für einfaches Stapeln
- Farbcodierung (grün, blau, rot) für einfache Organisation und Identifizierung
Spezifikation
163 mm | |
52,1 cm | |
521 mm | |
52,1 x 29,2 x 16,3 cm | |
Trockeneis, Eiswasser, Eis-Salz-Slurrys usw. | |
Eisschale | |
9 l | |
Refrigerated |
6.4 in. | |
2.1 in. | |
11.5 in. | |
2.4 gal. | |
Polyurethan | |
Rot | |
Nicht autoklavierbar | |
-80 °C bis +95 °C |