missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KGW Isotherm™ Isotherm Isolierdeckel aus Borosilikatglas
Marke: KGW Isotherm™ 17222
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
3000 mL | |
Flexible Anwendungsmöglichkeiten im Labor | |
1 |
Borosilikatglas | |
Dewar-Behälter; Stopfen vom Typ 20 | |
Isolierdeckel |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
KGW Isotherm™ Isotherm Isolierdeckel aus Borosilikatglas > Fassungsvermögen:3.000 ml; zur Verwendung mit:Stecker Typ 20
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur