Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Ultratiefkühlgerät
Der Fisherbrand™ Isotemp™ Ultratiefkühlschrank ist zuverlässig für Speicheranwendungen mit Energie- und Platzsparfunktionen.
15480.00 CHF - 21105.00 CHF
Spezifikation
Typ Ultratiefkühlschrank
Temperaturbereich –50 bis –86 °C
Temperatursensor RTD Sonde
Schrankmaterial Kaltgewalzter Stahl
Isolierung Vakuum, Schaumstoff
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Kapazität (angloamerikanisch) Modell Spannung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (angloamerikanisch) Modell Spannung Preis Menge & Verfügbarkeit  
17426432
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
IUE30086FV
14,9 cu. ft. Schrank, IUE30086FV 230 V
15480.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16647352
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
IUE40086FV
19,4 cu. ft. Schrank, IUE40086FV 230 V
16985.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17436432
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
IUE50086FV
24,1 cu. ft. Schrank, IUE50086FV 230 V
18895.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
16657352
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
IUE60086FV
28,8 cu. ft. Schrank, IUE60086FV 230 V
21105.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Isotemp™ Ultratiefkühlgerät