Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Schüttelwasserbäder
Diese Schüttelwasserbäder mit einem Füllvolumen von bis zu 27 Litern (7 Gallonen) sind mit einer anwenderfreundlichen, intuitiven digitalen Steuerung ausgestattet.
2855.00 CHF - 3650.00 CHF
Spezifikation
Kammermaterial | Edelstahl 304 |
---|---|
Reglertyp | Digital |
Zertifizierung/Konformität | UL, CE, FDA Klasse I |
Temperaturbereich | Umgebungstemperatur +5 bis 100 °C |
Display | Monochrom-LCD |
Produktcode | Marke | Modell | Beschreibung | Kapazität (metrisch) | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Beschreibung | Kapazität (metrisch) | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15325887
|
Fisherbrand™
FSSWB15 |
Isotemp SWB 15 | HAAKE Schüttelwasserbad 15 l | 15 l (4.0 gal.) | 100/115 V 200/230 V 50/60 Hz |
2855.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15335887
|
Fisherbrand™
FSSWB27 |
Isotemp SWB 27 | 27 l-Schüttelwasserbad | 27 l (7.1 gal.) | 100/115 V 200/230 V 50/60 Hz |
3650.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Bei einer Kapazität von bis zu 27 Litern (7 Gallonen) verfügen Fisher Scientific™ Isotemp™ Schüttelwasserbäder über eine intuitive digitale Steuerung und sind einfach zu verwenden. Diese vielseitigen Schüttelwasserbäder können über ein breites Spektrum an Anwendungen von Biowissenschaften bis zur Qualitätssicherung und -kontrolle verwendet werden. Verlassen Sie sich auf die neuesten Technologien, Funktionen und Optionen für die ideale Kombination aus Leistungsfähigkeit, Anwenderfreundlichkeit und Zuverlässigkeit.
- Durch die neuartige Konstruktion ohne Spule lässt sich das Bad einfach reinigen und pflegen
- Optimale Zeitplanung durch die Zeitschaltuhr
- Eine Schutzabschaltung bei zu niedrigem Füllstand verhindert ein Überhitzen und Schäden
- Komfortable Speicherung häufig verwendeter Einstellungen mit Voreinstellungen für Temperatur und Schüttelgeschwindigkeit
- Neue akustische Alarme
- Einfache Bedienung und Überwachung mit symbolbasiertem grafischem Display
- Bietet mit dem neuen aufklappbaren Deckel und einer größeren Höhe Platz für höhere Laborartikel
- Mit Schüttelmotor und neu entwickelter Pumpe
Spezifikation
Edelstahl 304 | |
UL, CE, FDA Klasse I | |
Monochrom-LCD | |
Epoxidpulverbeschichteter kaltgewalzter Stahl | |
±0,1 °C | |
100/115 V 200/230 V 50/60 Hz |
Digital | |
Umgebungstemperatur +5 bis 100 °C | |
Giebelabdeckung aus Edelstahl, Tablett für Schüttler | |
3 | |
± 0,05 °C |